Tisk…
2-Methoxy-5-pyridinecarboxylic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 6-Methoxynicotinic acid
OR1913-25G OR1913-5G OR1913-10G
APOSOR1913-25GEA 1040 CZK
APOSOR1913-25G APOSOR1913-5G APOSOR1913-10G
2-Methoxy-5-pyridinecarboxylic acid 98%
2-Methoxy-5-pyridinecarboxylic acid
Vzorec: C₇H₇NO₃
MW: 153,1400 g/mol
Bod tání: 165…174 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115721
CAS číslo: 66572-55-2