Tisk…
2-Methoxyisonicotinic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Methoxy-4-pyridinecarboxylic acid
OR1912-5G OR1912-10G
APOSOR1912-5GEA 622 CZK
APOSOR1912-5G APOSOR1912-10G
2-Methoxyisonicotinic acid 98%
2-Methoxyisonicotinic acid
Vzorec: C₇H₇NO₃
MW: 153,1400 g/mol
Bod tání: 197…200 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115718
CAS číslo: 105596-63-2