Tisk…
6-Hydroxypicolinic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 6-Hydroxy-2-pyridinecarboxylic acid, 6-Hydroxypyridine-2-carboxylic acid
OR1911-100G OR1911-25G
APOSOR1911-100GEA 5460 CZK
APOSOR1911-100G APOSOR1911-25G
6-Hydroxypicolinic acid 95%
6-Hydroxypicolinic acid
Vzorec: C₆H₅NO₃
MW: 139.11
Bod tání: 270 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00192220
CAS číslo: 19621-92-2