Tisk…
2-Hydroxyisonicotinic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Hydroxy-4-pyridinecarboxylic acid, 2-Hydroxy-isonicotinic acid
OR1910-100G OR1910-25G OR1910-5G
APOSOR1910-100GEA 4570 CZK
APOSOR1910-100G APOSOR1910-25G APOSOR1910-5G
2-Hydroxyisonicotinic acid
2-Hydroxyisonicotinic acid
Vzorec: C₆H₅NO₃
MW: 139.11 g/mol
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01318566
CAS číslo: 22282-72-0