Tisk…
2,6-Dichloronicotinic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR1907-100G OR1907-25G OR1907-5G
APOSOR1907-100GEA 3060 CZK
APOSOR1907-100G APOSOR1907-25G APOSOR1907-5G
2,6-Dichloronicotinic acid 97%
2,6-Dichloronicotinic acid
Vzorec: C₆H₃Cl₂NO₂
Bod tání: 140…145 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00075583
CAS číslo: 38496-18-3