Tisk…
2-Bromoisonicotinic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR1905-5G OR1905-25G
APOSOR1905-5GEA 622 CZK
APOSOR1905-5G APOSOR1905-25G
2-Bromoisonicotinic acid 97%
2-Bromoisonicotinic acid
Vzorec: C₆H₄BrNO₂
Bod tání: 217…229 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01646069
CAS číslo: 66572-56-3