Tisk…
Dodecacarbonyltriruthenium 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR1902-1G OR1902-5G
APOSOR1902-1GEA 1620 CZK
APOSOR1902-1G APOSOR1902-5G
Dodecacarbonyltriruthenium 99%
Dodecacarbonyltriruthenium
Vzorec: C₁₂O₁₂Ru₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011209
CAS číslo: 15243-33-1