Tisk…
3-(2-Bromophenyl)-1H-pyrazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR19-10G OR19-1G
APOSOR19-10GEA 8930 CZK
APOSOR19-10G APOSOR19-1G
3-(2-Bromophenyl)-1H-pyrazole
3-(2-Bromophenyl)-1H-pyrazole
Vzorec: C₉H₇BrN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01940435
CAS číslo: 114382-20-6