Tisk…
Acetoxyacetyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Acetoxyacetylchloride, 2-Chloro-2-oxoethyl acetate
OR1899-100G OR1899-25G OR1899-5G
APOSOR1899-100GEA 3810 CZK
APOSOR1899-100G APOSOR1899-25G APOSOR1899-5G
Acetoxyacetyl chloride
Acetoxyacetyl chloride
Vzorec: C₄H₅ClO₃
Bod varu: 55 °C/12mmHg
Hustota: 1,27 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 71 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00011535
CAS číslo: 13831-31-7
EINECS: 237-542-4
UN: 3265
ADR: 8,II