1-Chloro-2-iodobenzene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR1893-100G
OR1893-25G
OR1893-500G
APOSOR1893-100GEA
1240
CZK
APOSOR1893-100G
APOSOR1893-25G
APOSOR1893-500G
1-Chloro-2-iodobenzene 97%
1-Chloro-2-iodobenzene
Vzorec:
C₆H₄ClI Bod varu: 234…235 °C Bod tání: 1 °C Hustota: 1,952 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 111 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00001033 CAS číslo: 615-41-8 EINECS: 210-423-4 |