Tisk…
4-Methyl-1H-1,2,3-benzotriazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Methyl-1H-benzo[d][1,2,3]triazole
OR18853-1G OR18853-5G
APOSOR18853-1GEA 9530 CZK
APOSOR18853-1G APOSOR18853-5G
4-Methyl-1H-1,2,3-benzotriazole 95%
4-Methyl-1H-1,2,3-benzotriazole
Vzorec: C₇H₇N₃
MW: 133,15 g/mol
Bod tání: 141…146 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00035800
CAS číslo: 29878-31-7
EINECS: 249-921-1