Tisk…
3-Bromo-4-methoxy-5-methylaniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR18850-1G OR18850-5G OR18850-250MG
APOSOR18850-1GEA 827 CZK
APOSOR18850-1G APOSOR18850-5G APOSOR18850-250MG
3-Bromo-4-methoxy-5-methylaniline
3-Bromo-4-methoxy-5-methylaniline
Vzorec: C₈H₁₀BrNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16618926
CAS číslo: 1215205-12-1