Tisk…
1-(3,5-Dichlorophenyl)-1,2-propandione 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR1885-1G OR1885-5G OR1885-25G
APOSOR1885-1GEA 3870 CZK
APOSOR1885-1G APOSOR1885-5G APOSOR1885-25G
1-(3,5-Dichlorophenyl)-1,2-propandione 95+%
1-(3,5-Dichlorophenyl)-1,2-propandione
Vzorec: C₉H₆Cl₂O₂
Bod tání: 45…46 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01941316
CAS číslo: 386715-49-7