Tisk…
Boc-L-pyroglutamic acid methyl ester
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR18848-100G OR18848-500G
APOSOR18848-100GEA 1020 CZK
APOSOR18848-100G APOSOR18848-500G
Boc-L-pyroglutamic acid methyl ester
Boc-L-pyroglutamic acid methyl ester
Vzorec: C₁₁H₁₇NO₅
Bod tání: 68…74 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD06809720
CAS číslo: 108963-96-8
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III