Tisk…
4-(Benzyloxy)cyclohexanone 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR18843-10G OR18843-5G OR18843-25G
APOSOR18843-10GEA 3910 CZK
APOSOR18843-10G APOSOR18843-5G APOSOR18843-25G
4-(Benzyloxy)cyclohexanone 96%
4-(Benzyloxy)cyclohexanone
Vzorec: C₁₃H₁₆O₂
MW: 204,2700 g/mol
Bod varu: 102…103 °C/0,15mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10697867
CAS číslo: 2987-06-6