Tisk…
(3-(Methylamino)propyl)trimethoxysilane
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR18841-100G OR18841-500G
APOSOR18841-100GEA 3740 CZK
APOSOR18841-100G APOSOR18841-500G
(3-(Methylamino)propyl)trimethoxysilane
(3-(Methylamino)propyl)trimethoxysilane
Vzorec: H₃CNHCH₂CH₂CH₂Si(OCH₃)₃
Bod varu: 106 °C
Hustota: 0,975 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 82 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00048021
CAS číslo: 3069-25-8
EINECS: 221-334-5