Tisk…
Methyl-5-methylpicolinate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 5-methylpyridine-2-carboxylate, Methyl 5-methylpicolinate
OR18831-5G
APOSOR18831-5GEA 2320 CZK
APOSOR18831-5G
Methyl-5-methylpicolinate 98%
Methyl-5-methylpicolinate
Vzorec: C₈H₉NO₂
MW: 151,1626 g/mol
Bod tání: 54…55 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11040648
CAS číslo: 29681-38-7