Tisk…
Methyl 4-Formyl-3-nitrobenzoate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Formyl-3-nitrobenzoic acid methyl ester
OR18823-25G
APOSOR18823-25GEA 2280 CZK
APOSOR18823-25G
Methyl 4-Formyl-3-nitrobenzoate 98%
Methyl 4-Formyl-3-nitrobenzoate
Vzorec: C₉H₇NO₅
MW: 209,16 g/mol
Bod tání: 62…66 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04039968
CAS číslo: 153813-69-5