Tisk…
2,3,5-Tribromo-4-methylthiophene
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Methyl-2,4,5-tribromothiophene
OR18820-10G OR18820-5G
APOSOR18820-10GEA 1330 CZK
APOSOR18820-10G APOSOR18820-5G
2,3,5-Tribromo-4-methylthiophene
2,3,5-Tribromo-4-methylthiophene
Vzorec: C₅H₃Br₃S
MW: 334.85 g/mol
Bod tání: 31 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00130086
CAS číslo: 67869-13-0