Tisk…
2,2,2-Tribromoethanol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR1882-25G OR1882-100G OR1882-5G
APOSOR1882-25GEA 3150 CZK
APOSOR1882-25G APOSOR1882-100G APOSOR1882-5G
2,2,2-Tribromoethanol 97%
2,2,2-Tribromoethanol
Vzorec: Br₃CCH₂OH
Bod varu: 92…93 °C/10mmHg
Bod tání: 73…79 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004671
CAS číslo: 75-80-9
EINECS: 200-903-1