Tisk…
Phenylsilane 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR18813-100G OR18813-25G OR18813-5G
APOSOR18813-100GEA 11810 CZK
APOSOR18813-100G APOSOR18813-25G APOSOR18813-5G
Phenylsilane 97%
Phenylsilane
Vzorec: C₆H₈Si
Bod varu: 120 °C
Bod tání: –68 °C
Hustota: 0,877 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 8 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013478
CAS číslo: 694-53-1
EINECS: 211-772-5
UN: 3399
ADR: 4.3+3,II