3-Bromo-5-methylbenzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR18800-25G
OR18800-5G
OR18800-100G
APOSOR18800-25GEA
1620
CZK
APOSOR18800-25G
APOSOR18800-5G
APOSOR18800-100G
3-Bromo-5-methylbenzaldehyde
3-Bromo-5-methylbenzaldehyde
Vzorec:
C8H7BrO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09836680 CAS číslo: 188813-04-9 |