Tisk…
5-Bromo-4,6-dichloropyrimidine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR1876-1G OR1876-250MG
APOSOR1876-1GEA 705 CZK
APOSOR1876-1G APOSOR1876-250MG
5-Bromo-4,6-dichloropyrimidine
5-Bromo-4,6-dichloropyrimidine
Vzorec: C₄HBrCl₂N₂
MW: 227,88 g/mol
Bod tání: 77…81 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00047379
CAS číslo: 68797-61-5
EINECS: 272-305-9
UN: 2923
ADR: 8+6.1,III