Tisk…
Toluen-4-sulfonamid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR18741-500G OR18741-100G OR18741-1KG
APOSOR18741-500GEA 1870 CZK
APOSOR18741-500G APOSOR18741-100G APOSOR18741-1KG
Toluen-4-sulfonamid 98%
Toluen-4-sulfonamid
Vzorec: C₇H₉NO₂S
Bod varu: 221 °C/10mmHg
Bod tání: 136…140 °C
Bod vzplanutí: 202 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011692
CAS číslo: 70-55-3
EINECS: 200-741-1