Tisk…
Sulphamoyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR18738-5G OR18738-1G
APOSOR18738-5GEA 787 CZK
APOSOR18738-5G APOSOR18738-1G
Sulphamoyl chloride
Sulphamoyl chloride
Vzorec: ClH₂NO₂S
Bod tání: 40 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD11519990
CAS číslo: 7778-42-9
UN: 3261
ADR: 8,II