Tisk…
Valerophenone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR18734-100G OR18734-500G
APOSOR18734-100GEA 2160 CZK
APOSOR18734-100G APOSOR18734-500G
Valerophenone 98%
Valerophenone
Vzorec: C₆H₅C(O)(CH₂)₃CH₃
Bod varu: 105…107 °C/5mmHg
Hustota: 0,988 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 102 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009480
CAS číslo: 1009-14-9