Tisk…
(3-Iodophenyl)acetic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(3-Iodophenyl)acetic acid
OR18733-25G OR18733-5G OR18733-1G
APOSOR18733-25GEA 5060 CZK
APOSOR18733-25G APOSOR18733-5G APOSOR18733-1G
(3-Iodophenyl)acetic acid 97%
(3-Iodophenyl)acetic acid
Vzorec: (C₆H₄I)CH₂COOH
MW: 262,05 g/mol
Bod tání: 127…131 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00046548
CAS číslo: 1878-69-9