Tisk…
Azetidin-3-ol hydrochloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR1873-100G OR1873-25G
APOSOR1873-100GEA 1820 CZK
APOSOR1873-100G APOSOR1873-25G
Azetidin-3-ol hydrochloride 97%
Azetidin-3-ol hydrochloride
Vzorec: C₃H₈ClNO
Bod tání: 85…90 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02683887
CAS číslo: 18621-18-6