Tisk…
Ethyl-4-methyl-1,3-thiazole-2-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR18721-1G OR18721-250MG
APOSOR18721-1GEA 4570 CZK
APOSOR18721-1G APOSOR18721-250MG
Ethyl-4-methyl-1,3-thiazole-2-carboxylate
Ethyl-4-methyl-1,3-thiazole-2-carboxylate
Vzorec: C₇H₉NO₂S
MW: 171,22 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD11112113
CAS číslo: 7210-73-3