Tisk…
Kyselina 4-chlorbenzoová
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: p-Chlorobenzoic acid, Chlorodracyclic acid, Chlorodracylic acid
OR1870-1KG OR1870-500G
APOSOR1870-1KGEA 1080 CZK
APOSOR1870-1KG APOSOR1870-500G
Kyselina 4-chlorbenzoová
Kyselina 4-chlorbenzoová
Vzorec: C₇H₅ClO₂
MW: 156.57
Bod varu: 275 °C
Bod tání: 238…241 °C
Hustota: 1.535
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002531
CAS číslo: 74-11-3
EINECS: 200-805-9
Merck Index: 13,02144