Tisk…
2,5-Dihydroxybenzaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR1868-25G OR1868-100G OR1868-10G
APOSOR1868-25GEA 2070 CZK
APOSOR1868-25G APOSOR1868-100G APOSOR1868-10G
2,5-Dihydroxybenzaldehyde 98%
2,5-Dihydroxybenzaldehyde
Vzorec: C₇H₆O₃
MW: 138,12 g/mol
Bod tání: 97…103 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003333
CAS číslo: 1194-98-5
EINECS: 214-789-6