Tisk…
1-Chlor-2,4-dinitrobenzen 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR1867-100G OR1867-2.5KG OR1867-500G
APOSOR1867-100GEA 1210 CZK
APOSOR1867-100G APOSOR1867-2.5KG APOSOR1867-500G
1-Chlor-2,4-dinitrobenzen 98%
1-Chlor-2,4-dinitrobenzen
Vzorec: C₆H₃ClN₂O₄
MW: 202.55
Bod varu: 315 °C
Bod tání: 50…54 °C
Hustota: 1.498 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 194 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007075
CAS číslo: 97-00-7
EINECS: 202-551-4
UN: 3441
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,02155