Tisk…
Carbazole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR1866-25G OR1866-100G
APOSOR1866-25GEA 1370 CZK
APOSOR1866-25G APOSOR1866-100G
Carbazole 98%
Carbazole
Vzorec: C₁₂H₉N
MW: 167.21
Bod varu: 355 °C
Bod tání: 240…246 °C
Hustota: 1.1 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 220 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004960
CAS číslo: 86-74-8
EINECS: 201-696-0
UN: 3077
ADR: 9+EHS III