Tisk…
3-Bromoisoxazole-5-carboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR18624-1G OR18624-5G
APOSOR18624-1GEA 1780 CZK
APOSOR18624-1G APOSOR18624-5G
3-Bromoisoxazole-5-carboxylic acid 97%
3-Bromoisoxazole-5-carboxylic acid
Vzorec: C4H2BrNO3
Bod tání: 170…175 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07368611
CAS číslo: 6567-35-7