Tisk…
2,2'-Bipyridine-5-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR18622-100MG OR18622-250MG
APOSOR18622-100MGEA 1160 CZK
APOSOR18622-100MG APOSOR18622-250MG
2,2'-Bipyridine-5-carboxylic acid 95%
2,2'-Bipyridine-5-carboxylic acid
Vzorec: C₁₁H₈N₂O₂
Bod tání: 196…198 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08234850
CAS číslo: 1970-80-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III