3-tert-Butylisoxazole-5-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3-(tert-Butyl)isoxazol-5-amine
OR18617-1G
OR18617-5G
OR18617-10G
APOSOR18617-1GEA
662
CZK
APOSOR18617-1G
APOSOR18617-5G
APOSOR18617-10G
3-tert-Butylisoxazole-5-amine
3-tert-Butylisoxazole-5-amine
Vzorec:
C₇H₁₂N₂O MW: 140,19 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD05266697 CAS číslo: 59669-59-9 |