Tisk…
Oxypurinol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR18615-1G OR18615-5G OR18615-250MG
APOSOR18615-1GEA 1700 CZK
APOSOR18615-1G APOSOR18615-5G APOSOR18615-250MG
Oxypurinol 95%
Oxypurinol
Vzorec: C₅H₄N₄O₂
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00047205
CAS číslo: 2465-59-0
EINECS: 219-570-9