Tisk…

4,4-Dimethylcyclohexanone 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

Synonyms: 4,4-Dimethylcyclohexan-1-one

OR18607-100G OR18607-25G OR18607-5G
APOSOR18607-100GEA 7210 CZK
APOSOR18607-100G APOSOR18607-25G APOSOR18607-5G
4,4-Dimethylcyclohexanone 98%
4,4-Dimethylcyclohexanone
Vzorec: C₈H₁₄O
MW: 126,2 g/mol
Bod tání: 41…45 °C
Hustota: 0,893 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 58 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00234965
CAS číslo: 4255-62-3
UN: 1325
ADR: 4.1,III

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR