Tisk…

2-Ethynylpyridine 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR18606-25G OR18606-5G OR18606-10G
APOSOR18606-25GEA 5690 CZK
APOSOR18606-25G APOSOR18606-5G APOSOR18606-10G
2-Ethynylpyridine 98%
2-Ethynylpyridine
Vzorec: C₇H₅N
MW: 103,12 g/mol
Bod varu: 77…78 °C/14mmHg
Hustota: 0,94 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 76 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00041598
CAS číslo: 1945-84-2

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR