Tisk…
4-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-5-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR18604-1G OR18604-250MG
APOSOR18604-1GEA 4300 CZK
APOSOR18604-1G APOSOR18604-250MG
4-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-5-carboxylic acid 95%
4-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-5-carboxylic acid
Vzorec: C₈H₅ClN₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10574983
CAS číslo: 920966-03-6