6-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-2-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR18603-100MG
OR18603-500MG
APOSOR18603-100MGEA
1120
CZK
APOSOR18603-100MG
APOSOR18603-500MG
6-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-2-carboxylic acid 95%
6-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-2-carboxylic acid
Vzorec:
C₈H₅ClN₂O₂ Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD09878690 CAS číslo: 800402-07-7 |