Tisk…
5-Amino-2-nitropyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR18602-5G OR18602-1G OR18602-250MG
APOSOR18602-5GEA 5820 CZK
APOSOR18602-5G APOSOR18602-1G APOSOR18602-250MG
5-Amino-2-nitropyridine 95%
5-Amino-2-nitropyridine
Vzorec: C₅H₅N₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01646117
CAS číslo: 14916-65-5