Tisk…
5-Chloro-2-cyano-3-nitropyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR18600-100G OR18600-25G
APOSOR18600-100GEA 7410 CZK
APOSOR18600-100G APOSOR18600-25G
5-Chloro-2-cyano-3-nitropyridine
5-Chloro-2-cyano-3-nitropyridine
Vzorec: C6H2ClN3O2
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06657552
CAS číslo: 181123-11-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III