Tisk…
5-Bromo-m-toluonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR18596-1G OR18596-5G
APOSOR18596-1GEA 0 CZK
APOSOR18596-1G APOSOR18596-5G
5-Bromo-m-toluonitrile
5-Bromo-m-toluonitrile
Vzorec: C₈H₆BrN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08061970
CAS číslo: 124289-21-0