Tisk…
1,3-Diamino-2-propanol, Technical Grade
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1,3-Diamino-2-hydroxypropane, 1,3-Diaminopropan-2-ol
OR1859-25G OR1859-100G
APOSOR1859-25GEA 622 CZK
APOSOR1859-25G APOSOR1859-100G
1,3-Diamino-2-propanol, Technical Grade
1,3-Diamino-2-propanol
Vzorec: C₃H₁₀N₂O
Bod varu: 235 °C
Bod tání: 40…45 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008142
CAS číslo: 616-29-5
EINECS: 210-474-2