Tisk…
(Bromomethyl)cyclopentane 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR18584-1G OR18584-5G OR18584-25G
APOSOR18584-1GEA 622 CZK
APOSOR18584-1G APOSOR18584-5G APOSOR18584-25G
(Bromomethyl)cyclopentane 97%
(Bromomethyl)cyclopentane
Vzorec: C₆H₁₁Br
Bod varu: 44 °C
Hustota: 1,271 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09263483
CAS číslo: 3814-30-0
UN: 1993
ADR: 3,III