Tisk…
1,5-Dimethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (1,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)boronic acid
OR18577-100MG OR18577-250MG OR18577-1G
APOSOR18577-100MGEA 2200 CZK
APOSOR18577-100MG APOSOR18577-250MG APOSOR18577-1G
1,5-Dimethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid 98%
1,5-Dimethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid
Vzorec: C₅H₉BN₂O₂
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD13195678
CAS číslo: 1204333-57-2