Tisk…
2-Iodoaniline 98+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR1857-100G OR1857-25G
APOSOR1857-100GEA 2360 CZK
APOSOR1857-100G APOSOR1857-25G
2-Iodoaniline 98+%
2-Iodoaniline
Vzorec: C₆H₆IN
Bod tání: 53…58 °C
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00007680
CAS číslo: 615-43-0
EINECS: 210-426-0