Tisk…
1-Hydroxy-2-naphthaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR18562-5G
APOSOR18562-5GEA 8200 CZK
APOSOR18562-5G
1-Hydroxy-2-naphthaldehyde
1-Hydroxy-2-naphthaldehyde
Vzorec: C₁₁H₈O₂
MW: 172,1800 g/mol
Bod tání: 56 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00092325
CAS číslo: 574-96-9