Tisk…
1H-Benzimidazole-2-carbaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1H-Benzo[d]imidazole-2-carbaldehyde
OR1856-1G OR1856-250MG OR1856-5G
APOSOR1856-1GEA 705 CZK
APOSOR1856-1G APOSOR1856-250MG APOSOR1856-5G
1H-Benzimidazole-2-carbaldehyde 95%
1H-Benzimidazole-2-carbaldehyde
Vzorec: C₈H₆N₂O
MW: 146,15 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00228045
CAS číslo: 3314-30-5